Merck
M043100
Sigma-Aldrich
6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite
別名:
6-(4,7,2′,4′,5′,7′-Hexachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H52Cl6N3O10P
CAS番号:
分子量:
1050.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
品質水準
white to off-white, powder
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1cc(Cl)c2C(=O)OC3(c4cc(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)c4Oc5c(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc35)c2c1Cl)OCCC#N
InChI
1S/C46H52Cl6N3O10P/c1-23(2)55(24(3)4)66(61-19-15-16-53)60-18-14-12-11-13-17-54-40(56)25-20-28(47)31-32(33(25)50)46(65-41(31)57)26-21-29(48)38(63-42(58)44(5,6)7)34(51)36(26)62-37-27(46)22-30(49)39(35(37)52)64-43(59)45(8,9)10/h20-24H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,54,56)
InChI Key
RDZTYXJTMDFAOO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M043100-C:
M043100-00:
試験成績書(COA)