M1323
ミドスタウリン 水和物
≥98% (HPLC), solid, kinase inhibitor
別名:
CGP 41251, N-[(9S,10R,11R,13R)-2,3,10,11,12,13-ヘキサヒドロ-10-メトキシ-9-メチル-1-オキソ-9,13-エポキシ-1H,9H-ジインドロ[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]ピロロ[3,4-j][1,7]ベンゾジアゾニン-11-イル]-N-メチルベンズアミド, N-ベンゾイルスタウロスポリン, PKC-412
About This Item
おすすめの製品
製品名
ミドスタウリン 水和物, ≥98% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CO[C@@H]1[C@@H](C[C@H]2O[C@]1(C)[n@@H]3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8[n@H]2c7c35)N(C)C(=O)c9ccccc9
InChI
1S/C35H30N4O4.H2O/c1-35-32(42-3)25(37(2)34(41)19-11-5-4-6-12-19)17-26(43-35)38-23-15-9-7-13-20(23)28-29-22(18-36-33(29)40)27-21-14-8-10-16-24(21)39(35)31(27)30(28)38;/h4-16,25-26,32H,17-18H2,1-3H3,(H,36,40);1H2/t25-,26-,32-,35+;/m1./s1
InChI Key
YEKDLUZCCDJYAJ-LJAYRLSQSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M1323-1MG:
M1323-VAR:
M1323-BULK:
M1323-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.