Merck
M2634
Sigma-Aldrich
リンゴ酸デヒドロゲナーゼ ブタ心臓由来
buffered aqueous glycerol solution, 600-1000 units/mg protein (biuret)
別名:
L-リンゴ酸:NAD+オキシドレダクターゼ, MDH, リンゴ酸デヒドロゲナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
品質水準
比活性
600-1000 units/mg protein (biuret)
微量陽イオン
NH4+: ≤10 μg/mg protein
その他の活性
Glutamic-Oxalacetic Transaminase ≤0.01%
Glutamic-Pyruvic Transaminase ≤0.01%
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミトコンドリア型アイソザイム
リンゴ酸デヒドロゲナーゼはトリカルボン酸回路におけるミトコンドリアのイソ酵素および重要な触媒です。
アプリケーション
リンゴ酸デヒドロゲナーゼは、宿主であるカタツムリに対するGinko biloba(イチョウ)抽出物の相対的な軟体動物駆除作用を評価する研究で使用されています。この酵素は、ブロイラー鶏の代謝プログラミングおよび代償発育に対する初期の飼料制限の効果を調べる研究でも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
リンゴ酸デヒドロゲナーゼは、25 ℃でピリドキサル5'-リン酸で処理することによって可逆的に不活性化することができます。
真核細胞は、ミトコンドリア(m-MDH)型、および可溶性すなわち細胞質(s-MDH)型の2つの異なるリンゴ酸デヒドロゲナーゼのイソ酵素を含んでいます。この製品はミトコンドリア型から構成されています。
この酵素は次の反応を促進します。オキザロ酢酸+β-NADH → L-リンゴ酸+β-NAD
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、25°C、1分間で、1.0 μmolのオキサロ酢酸とβ-NADHをL-リンゴ酸とβ-NADに変換する酵素量です。
物理的形状
50%グリセロ-ル(0.05 Mリン酸カリウムバッファ-含有, pH 7.5)中に溶解された溶液
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M2634-5KU:
M2634-10KU:
M2634-25KU:
M2634-VAR:
M2634-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparative molluscicidal action of extract of Ginko biloba sarcotesta, arecoline and niclosamide on snail hosts of Schistosoma japonicum
Chen, S., et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 89, 237-241 (2007)
Nicholas R Moody et al.
Bio-protocol, 11(24), e4264-e4264 (2022-01-29)
Phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) catalyzes a critical step in carbon metabolism in plants and bacteria, the irreversible reaction between bicarbonate and phosphoenolpyruvate to produce the C4 compound oxaloacetate. This enzyme is particularly important in the context of C4 photosynthesis, where it
S S Chen et al.
The Biochemical journal, 151(2), 297-303 (1975-11-01)
1. Pig heart mitochondrial malate dehydrogenase incubated with pyridoxal 5'-phosphate at pH 8.0 and 25 degrees C gradually loses activity. Such inactivation can be largely reversed by dialysis or by addition of L-lysine or L-cysteine, and can be made permanent
X A Zhan et al.
Poultry science, 86(4), 654-660 (2007-03-21)
The effect of early feed restriction on metabolic programming and compensatory growth was studied in broiler chickens. A total of 480 female 1-d-old broiler birds (Aconred) were randomly allocated to ad libitum and feed-restricted groups, each of which was replicated
Maaike Van Trimpont et al.
Haematologica (2022-08-19)
Asparagine is a non-essential amino acid since it can either be taken up via the diet or synthesized by asparagine synthetase (ASNS). Acute lymphoblastic leukemia (ALL) cells do not or minimally express ASNS which makes them completely dependent on extracellular
プロトコル
Spectrophotometric assay evaluates malic dehydrogenase activity using bovine heart enzyme with critical histidine residue at active site.