形状
crystalline
品質水準
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
175-177 °C (lit.)
溶解性
DMSO: ≤20 mg/mL
官能基
NHS ester
maleimide
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CCC(N1OC(C2=CC=CC(N3C(C=CC3=O)=O)=C2)=O)=O
InChI
1S/C15H10N2O6/c18-11-4-5-12(19)16(11)10-3-1-2-9(8-10)15(22)23-17-13(20)6-7-14(17)21/h1-5,8H,6-7H2
InChI Key
LLXVXPPXELIDGQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- in the fixation of pollen in Arabidopis
- as a component of Murashige and Skoog (MS) medium to stabilize F-actin in Eucalyptus root hairs
- in the fixation of F-actin labelled pollen tubes of Lilium davidii
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M2786-100MG:4548174006696
M2786-500MG:
M2786-VAR:
M2786-100MG-PW:
M2786-25MG-PW:
M2786-BULK:
M2786-25MG:4548174006702