由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI Key
OLCWZBFDIYXLAA-IOSLPCCCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M3763-BULK:
M3763-VAR:
M3763-10MG:
M3763-25MG:
試験成績書(COA)