製品種目
BioXtra
品質水準
フォーム
powder
濃度
40-43.5% (MgO, titration with NaOH)
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.01%
Ca: ≤0.5%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/4CH2O3.5Mg.7H2O/c4*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h4*(H2,2,3,4);;;;;;7*1H2/q;;;;5*+2;;;;;;;/p-10
InChI Key
SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Inerting mechanism of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate for coal dust deflagration under coal gasification: Discusses the use of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate in reducing coal dust explosions, highlighting its effectiveness as an inerting agent (Yin et al., 2022).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5671-1KG:
M5671-BULK:
M5671-VAR:
M5671-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)