Merck
M6400
Sigma-Aldrich
D-マンノースアガロース
saline suspension
別名:
D-Mannose resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
由来生物
birch/beech wood hydrolysate
品質水準
フォーム
saline suspension
テクニック
affinity chromatography: suitable
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
マトリックス活性基
divinyl sulfone
マトリックス結合
hydroxyl
マトリックススペーサー
5 atoms
キャパシティ
≥40 mg/mL binding capacity (concanavalin A)
適合性
suitable for chromatography
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
マンノース-アガロースは、タンパク質クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィーおよび炭水化物マトリクスで使用されます。マンノース-アガロースは、ヒト腎臓細胞由来マンノース結合レクチンのポリ(ADP-リボース)化の評価試験や、凝固系のマンノース関連セリンプロテアーゼ(MASP)活性化成分を調べる試験に使用されています。マンノース-アガロースは、北米五大湖の寄生性軟骨魚であり、商業的漁業にとって重要な硬骨魚種多数を捕食する海棲ヤツメウナギ(Petromyzon marinus)にみられる細菌エロモナス・サルモニシダ(Aeromonas salmonicida)に対する先天性免疫力および耐性の研究にも使用されています。
物理的形状
保存剤含有0.5M NaCl溶液中懸濁液。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M6400-5ML:4548173203218
M6400-BULK:
M6400-25ML:4548173203201
M6400-10ML:4548173203195
M6400-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E N Kaufman et al.
Biophysical journal, 58(4), 873-885 (1990-10-01)
Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP) has been used extensively in the study of transport and binding in biological media in vitro. The present study adapts and further develops FRAP so that it may be utilized for the in vivo quantification
F Yagi et al.
Plant & cell physiology, 37(7), 1007-1012 (1996-10-01)
A mannose-specific lectin was isolated from leaves of Neoregelia flandria, an ornamental plant that belongs to Bromeliaceae, a family of monocotyledons. The amino acid composition and molecular mass of the lectin were similar to those of mannose-specific lectins from other
Donald D Ourth et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 126(3-4), 407-412 (2008-10-22)
The sea lamprey (Petromyzon marinus) is a parasitic cartilaginous fish of the North American Great Lakes and a predator of many bony fish species of commercial importance to the fishing industry. Mannose-binding C-type lectin (MBL) was isolated by mannan-agarose affinity
H Ushijima et al.
Japanese journal of cancer research : Gann, 83(5), 458-464 (1992-05-01)
The lectin-like protein analogous to bovine conglutinin was purified from human serum. The carbohydrate-binding ability of conglutinin-like protein was inhibited by D-mannose, N-acetylglucosamine and L-fucose as well as by mannan-containing oligosaccharides. By applying a lectin-based ELISA system it was demonstrated
Momoe Takahashi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 176(8), 4861-4868 (2006-04-06)
The recognition of pathogens is mediated by a set of pattern recognition molecules that recognize conserved pathogen-associated molecular patterns shared by broad classes of microorganisms. Mannose-binding lectin (MBL) is one of the pattern recognition molecules and activates complement in association