安全性情報
M9917
Sigma-Aldrich
マンナン-アガロース
saline suspension
別名:
Mannan Binding Protein Agarose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
由来生物
plant
品質水準
フォーム
saline suspension
テクニック
affinity chromatography: suitable
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックス結合
hydroxyl
マトリックススペーサー
1 atom
キャパシティ
≥30 mg/mL binding capacity (concanavalin A)
適合性
suitable for chromatography
保管温度
2-8°C
アプリケーション
マンナンアガロースは、タンパク質クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィーおよび炭水化物マトリックスに使用されています。マンナンアガロースは、ヒト腎臓細胞由来のマンノース結合レクチンのポリ(ADP-リボシル)化を評価、および凝固系のマンノース関連セリンプロテアーゼ(MASP)活性化成分を伝達する研究に使用されています。マンナンアガロースは、北アメリカのGreat Lakesの寄生性軟骨魚であり、漁業にとって商業的に重要な多くの硬骨魚種の捕食者である海棲ヤツメウナギ(Petromyzon marinus)にみられる、Aeromonas salmonicidaに対する生得的免疫力および耐性を研究するのにも使用されてきました。マンナン-アガロースは、抗マンナン抗体のウサギ抗マンノース結合レクチン(MBL)ポリクローナル抗血清を枯渇させるために使用されています。
物理的形状
防腐剤を含む1.0 M NaCl、10 mMイミダゾールの懸濁液
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M9917-VAR:
M9917-25ML:4548173203843
M9917-10ML:4548173279954
M9917-5ML:4548173203850
M9917-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Human follicular lymphoma cells contain oligomannose glycans in the antigen-binding site of the B-cell receptor
Radcliffe CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2007)
Donald D Ourth et al.
Fish & shellfish immunology, 23(6), 1152-1160 (2007-10-24)
Mannose-binding C-type lectin (MBL) was isolated from channel catfish (Ictalurus punctatus) NWAC 102 and 103 strains, blue catfish (Ictalurus furcatus) D+B and Rio Grande strains, hybrid catfish (channel catfish female NWAC 103 x blue catfish male D+B) sera, and purified
Kazuhiko Takahara et al.
International immunology, 16(6), 819-829 (2004-04-21)
The mouse (m) DC-SIGN family consists of several homologous type II transmembrane proteins located in close proximity on chromosome 8 and having a single carboxyl terminal carbohydrate recognition domain. We first used transfected non-macrophage cell lines to compare the polysaccharide
M C Montalto et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(6), 4148-4153 (2001-03-10)
Complement plays a significant role in mediating endothelial injury following oxidative stress. We have previously demonstrated that the lectin complement pathway (LCP), which is initiated by deposition of the mannose-binding lectin (MBL), is largely responsible for activating complement on endothelial
T Kawai et al.
Glycobiology, 8(3), 237-244 (1998-05-16)
Mannan-binding protein (MBP) is a member of the collectin family of protein. There are two types of MBP, MBP-A and MBP-C, which were found in rodent (rats and mice), rhesus monkey, and cynomolgus monkey, while chimpanzee and human have only