由来生物
microbial
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥95% (titration)
形状
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
101-103 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES記法
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- to induce basal respiration in mitochondrial cell culture
- to measure the mitochondrial ETC (electron transport chain) activity
- as a component of mitochondrial substrate stock
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M7397-1KG:
M7397-500G:
M7397-100G:
M7397-5G:
M7397-25G:
M7397-VAR:
M7397-BULK:
試験成績書(COA)