テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.8772 g/L
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: 0.001242 g/L
HEPES: 6.6 g/L (25mM)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
M7403-1L:
M7403-50L:
M7403-25KG:
M7403-VAR:
M7403-5L:
M7403-BIBC:
M7403-PROC:
M7403LF1-BIBC:
M7403-ALC:
M7403-1L-KC:
M7403-50KG:
M7403-BULK:
M7403-10L:
M7403-10X1L:
M7403-25K:
M7403-50K:
M7403-ALC2:
M7403-2X5L:
試験成績書(COA)