Merck
M7937
Greiner 96ウェルストリッププレート
high binding, flat bottom white polystyrene wells (1x8 well strips)
別名:
96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
clear polystyrene
flat bottom white polystyrene wells (1x8 well strips)
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 762074
最大容量
388 μL
サイズ
96 wells
有効容積
350 μL
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LUMITRAC600、96W 12xF8ストリップマイクロプレート、使用容量:20~350 μL、全ウェル容量:388 μL。
その他情報
白色フレーム内の96ウェル平面固体底(F)マイクロプレート、フレームにF8ストリップを搭載、高結合度、フタなし、ウェルに英数字コーディング、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm。
適合性
白色ストリップは発光でのクロストークを最小限に抑えます。LUMITRAC 600は、600 ng/cm2まで結合します。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH