物質
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 762071
最大容量
388 μL
サイズ
96 wells
有効容積
350 μL
色
clear
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MICROLON®600、96W 12xF8ストリップマイクロプレート、使用容量:20~350 μL、全ウェル容量:388 μL。
その他情報
白色フレーム内の96ウェル平面固体底(F)マイクロプレート、フレームにF8ストリップを搭載、高結合度、フタなし、ウェルに英数字コーディング、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm。
適合性
免疫アッセイに有用です。MICROLON 600は、600 ng/cm2までの非極性タンパク質およびペプチドを結合する疎水性媒体結合表面です。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH