Merck
M6562
Greiner 96ウェルストリッププレート
high binding
別名:
96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
clear polystyrene (plate strips)
conical bottom clear polystyrene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 705071
最大容量
346 μL
サイズ
96 wells
有効容積
300 μL
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MICROLON®600、96W 12xC8ストリップマイクロプレート、使用容量:20~300 μL、全ウェル容量:346 μL。
その他情報
白色フレーム内の96ウェル円錐固体底マイクロプレート、フレームにC8ストリップを搭載、高結合性、フタなし、ウェルに英数字コーディング、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm。
適合性
免疫アッセイに有用です。MICROLON 600は、600 ng/cm2までの非極性タンパク質およびペプチドを結合する疎水性媒体結合表面です。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH