Merck
MAK040
Sigma-Aldrich
脂肪生成キット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
トリグリセリドアッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.25
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cardiovascular diseases; cancer
保管温度
−20°C
詳細
脂肪生成とは、多能性間葉系細胞由来の前駆脂肪細胞が成熟脂肪細胞に分化することです。トリグリセリドとして多量の脂質を貯蔵できる脂肪細胞は、動物において脂肪を貯蔵する主な細胞です。脂肪組織は全身のエネルギーホメオスタシスの調節において重要な役割を担い、また脂肪細胞の機能不全は、癌、II型糖尿病、心血管疾患およびアテローム性動脈硬化など、病理学的状態と関係があるとされています。
内臓脂肪細胞は癌細胞、特に卵巣癌の細胞の浸潤および進行を促進することが知られています。 腫瘍細胞と脂肪細胞が極めて接近すると、表現型に変化が生じ、結果的に脂肪細胞由来の線維芽細胞が形成されて、腫瘍の進行が直接的に促進されます。 心不全、心血管疾患およびアテローム性動脈硬化では、脂肪細胞が産生するアディポネクチンの増加が認められています。 脂肪細胞でTNFα(腫瘍壊死因子-α)などのサイトカインが過剰になると、慢性的な炎症状態に至り、また脂肪生成過程が阻害されます。脂肪細胞はグルコースのホメオスタシスを維持することが知られています。脂肪細胞は循環血中および骨格筋への脂肪酸の流入を調節します。この脂肪細胞の作用は、血中の高濃度脂肪酸の結果としてインスリン抵抗性を示すII型糖尿病の発症と関連しています。
アプリケーション
脂肪生成キットは、筋管中の筋細胞内トリグリセリドの蓄積を研究するために使用されています。 細胞内の総トリグリセリドを測定することで、NS5ABP37の肝細胞癌への効果の研究に使用されています。
適合性
細胞および組織中のトリグリセリドの蓄積の定量に適しています。
原理
本キットでは、細胞および組織の総トリグリセリド濃度を共役酵素反応で測定します。これによりトリグリセリド存在量に比例した生成物が比色(570 nm)/蛍光定量(λex = 535/λem = 587 nm)で測定できます。本キットは、1 × 104個ほどの少ない分化3T3 L1細胞において、トリグリセリドを検出できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Adipocyte-Derived Fibroblasts promote tumor progression and contribute to desmoplastic reaction in breast cancer.
Bochet L, et al.
Cancer Research, 530-530 (2013)
Chien-Liang Fang et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 155-155 (2018-03-22)
The dermis of human skin contains large numbers of fibroblasts that are responsible for the production of the extracellular matrix (ECM) that supporting skin integrity, elasticity and wound healing. Previously, an in vivo study demonstrated that dermal fibroblasts siting in
Defining the role of DAG, mitochondrial function and lipid deposition in palmitate-induced proinflammatory signalling and its counter-modulation by palmitoleate.
Macrae K, et al.
Journal of Lipid Research, M036996-M036996 (2013)
A new role for the natriuretic peptides: metabolic regulators of the adipocyte.
Costello-Boerrigter L C and Burnett J C
Journal of the American College of Cardiology (2009)
Adipocytes promote ovarian cancer metastasis and provide energy for rapid tumor growth.
Nieman K M, et al.
Nature Medicine, 17(11), 1498-1498 (2011)