アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN[C@@H](C)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C(N[C@H]3C4=C(C=CC=C4)C[C@H]3OCC#CC#CCO[C@@H]5CC6=C(C=CC=C6)[C@@H]5NC([C@@H]7CCCN7C([C@H](C8CCCCC8)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)=O)CCC2)=O)=O
InChI
1S/C58H78N8O8/c1-37(59-3)53(67)61-49(39-21-9-7-10-22-39)57(71)65-31-19-29-45(65)55(69)63-51-43-27-15-13-25-41(43)35-47(51)73-33-17-5-6-18-34-74-48-36-42-26-14-16-28-44(42)52(48)64-56(70)46-30-20-32-66(46)58(72)50(40-23-11-8-12-24-40)62-54(68)38(2)60-4/h13
InChI Key
WLMCRYCCYXHPQF-ZVMUOSSASA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2900-25MG:
SML2900-5MG:
SML2900-BULK:
SML2900-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)