Merck
MAK482
Sigma-Aldrich
Lipase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Lipase Activity Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
colorimetric
関連疾患
genitourinary disorders; gastrointestinal diseases; cancer
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Lipase catalyzes the hydrolysis of ester bonds on the glycerol backbone of a lipid substrate. In humans, pancreatic lipase is the key enzyme responsible for breaking down fats in the digestive system by converting triglycerides to monoglycerides and free fatty acids. Human pancreatic lipase and its related protein 2 are the main lipases secreted by the pancreas. In acute pancreatitis, lipase levels can rise 5 to 10-fold within 24 to 48 hours. Increased activities have also been associated with pancreatic duct obstruction, pancreatic cancer, kidney disease, salivary gland inflammation, bowel obstruction, and other pancreatic diseases. Decreased levels may indicate permanent damage to lipase-producing cells in the pancreas.
特徴および利点
  • The linear detection range of the kit is 40 to 1600 U/L lipase
適合性
The kit is suitable for detecting lipase activity in serum, plasma, saliva, urine and other biological samples.
原理
The Lipase Assay Kit is based on an improved Dimercaptopropanol tributyrate (BALB) method, in which SH groups formed from lipase cleavage of BALB react with 5,5′-dithiobis (2-nitrobenzoic acid) (DTNB) to form a yellow-colored product. The color intensity, measured at 412 nm, is proportionate to the enzyme activity in the sample.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)