Merck
MAK109
Sigma-Aldrich
LPL活性アッセイキット
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
別名:
リポタンパク質リパーゼ活性アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
fluorometric
関連疾患
gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... LPL(4023)
詳細
リポタンパク質リパーゼ(LPL)は、VLDLと結合しているトリグリセリドを加水分解します。
アプリケーション
LPL活性アッセイキットは、高トリグリセリド血症患者の血漿サンプルにおけるLPL活性の検出に使用される可能性があります。
適合性
さまざまな組織サンプルにおけるリポタンパク質リパーゼ活性の測定に適しています。
原理
LPL活性アッセイキットには、LPLと相互作用すると強度の蛍光を発する非蛍光基質エマルジョン、および蛍光強度測定値を生成した反応物のモルに換算するためのスタンダード(標準物質)として使用する事前に加水分解された基質が含まれます(λEx=370 nm/λEm=450 nm)。このアッセイはLPLに特異的ではなく、肝性リパーゼ活性も検出されます。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cedric H L Shackleton
Lipids, 47(1), 1-12 (2011-08-30)
In 1937 Butler and Marrian found large amounts of the steroid pregnanetriol in urine from a patient with the adrenogenital syndrome, a virilizing condition known to be caused by compromised adrenal secretion even in this pre-cortisol era. This introduced the
Ewa Szalowska et al.
Peptides, 32(5), 938-945 (2011-02-22)
GIP receptor knockout mice were shown to be protected from the development of obesity on a high fat diet, suggesting a role of GIP in the development of obesity. In our study we aimed to test the hypothesis if excess
Evemie Dubé et al.
Biology of reproduction, 87(1), 14-14 (2012-05-04)
Knowledge of the consequences of maternal obesity in human placental fatty acids (FA) transport and metabolism is limited. Animal studies suggest that placental uptake of maternal FA is altered by maternal overnutrition. We hypothesized that high maternal body mass index
Tomomi Yamazaki et al.
Journal of lipid research, 53(10), 2024-2037 (2012-06-28)
Postprandial hyperlipidemia (lipemia) is a risk factor for atherosclerosis. However, mouse models of postprandial hyperlipidemia have not been reported. Here, we report that ddY mice display marked postprandial hypertriglyceridemia in response to dietary fat. In ddY mice, the fasting serum
Chaofeng Yang et al.
Nutrition & metabolism, 9(1), 94-94 (2012-10-31)
Endocrine FGF19 and FGF21 exert their effects on metabolic homeostasis through fibroblast growth factor receptor (FGFR) and co-factor betaKlotho (KLB). Ileal FGF19 regulates bile acid metabolism through specifically FGFR4-KLB in hepatocytes where FGFR1 is not significant. Both FGF19 and FGF21
プロトコル
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.