Merck
MAK516
Sigma-Aldrich
Myeloperoxidase (MPO) Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
fluorometric
関連疾患
hematological disorder; cancer; cardiovascular diseases
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Myeloperoxidase (MPO) is a peroxidase enzyme and can be found in neutrophils, monocytes, and some soft tissue macrophages. MPO has an ability to use chloride as a cosubstrate with hydrogen peroxide to generate hypochlorous acid, a powerful antimicrobial agent produced by neutrophils. However, an excessive production of hypochlorous acid can lead to oxidative stress and tissue damage. Inflammation may also result when MPO oxidizes various substances such as phenols and anilines. Studies show that increased MPO levels may increase the risk of myocardial infarction and cardiovascular disease.
特徴および利点
  • Linear detection range: 0.0025 to 2 U/L
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for myeloperoxidase (MPO) peroxidation activity determination in biological samples (e.g. cell lysates, tissues, etc.).
原理
The Myeloperoxidase (MPO) Assay Kit is based on the MPO enzyme reaction with hydrogen peroxide (H2O2) which oxidizes the dye reagent to a highly fluorescent product. The fluorescence intensity of this product, measured at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm , is proportional to the total peroxidation activity in the sample. The provided MPO inhibitor is used to suppress peroxidase activity due to MPO in order to differentiate other peroxidase activities that may be present in the sample.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)