Merck
MAK560
Sigma-Aldrich
Lipid (Oil Red O) Staining Kit
sufficient for 2 96-well plate(s)
別名:
Lipid staining kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
使用法
sufficient for 2 96-well plate(s)
品質水準
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cardiovascular diseases, obesity
保管温度
2-8°C
詳細
Lipid droplets (LDs) are dynamic, ubiquitously present lipid-storage organelles, predominantly present in the adipocytes. Triglycerides, neutral lipids, and cholesterol esters stored in LDs are the largest sources of energy. The presence of excess LDs in adipocytes results in obesity and obesity-linked pathologies such as dyslipidemia and diabetes type.
The Lipid (Oil Red O) Staining Kit is suitable for selective staining and detection of neutral lipids in cultured cells. Hematoxylin included in the kit stains the nuclei of the cells.
アプリケーション
Lipid (Oil Red O) Staining Kit has been used to stain lipids and adipocytes in cultured cell samples.
特徴および利点
  • Increased kit stability by replacing the formalin mixture to a fixation buffer.
  • Oil Red O component now in solution form for ease of use.
適合性
This kit is suitable for staining neutral lipids in two 96 well plates, two 6 well plates, or four 100 mm culture dishes.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)