アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
オーガナイザー
Forest Labs
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
InChI Key
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
N1915-10MG:
N1915-BULK:
N1915-VAR:
N1915-50MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.