Merck
N7885
Sigma-Aldrich
ノイラミニダーゼ コレラ菌由来
Type III, buffered aqueous solution, 0.2 μm filtered, 1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
別名:
アシルノイラミニルヒドロラーゼ, シアリダーゼ, レセプター破壊酵素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
品質水準
タイプ
Type III
形状
buffered aqueous solution
比活性
1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
分子量
83 kDa
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
Protease and NAN-aldolase, present
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノイラミニダーゼは、末端のシアル酸残基の加水分解を触媒する、グリコシド結合加水分解酵素です。インフルエンザウイルスの放出を促進するウイルス性ノイラミダーゼが最も知られています。
アプリケーション
Vibrio cholerae由来ノイラミニダーゼは、感受性細胞によるコレラトキシンの結合および取り込みにおける役割を評価する研究に使用されています。また、ノイラミニダーゼの蛍光アッセイにおけるナトリウム基質の調製とその使用を調べる研究にも使用されています。
ノイラミニダーゼは、複合糖質分布を調べるための細胞表面プローブとして使用され、また基質特異性の研究にも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
Vibrio cholerae由来ノイラミニダーゼは、コレラトキシンの結合と細胞による取り込みを助け、その感染を促進することが知られています。
品質
保存料不含。
単位の定義
特に記載のない限り、1ユニットは、pH 5.0、37°C、1分間に、NAN-ラクトースまたはウシ顎下腺ムチン使用下で、1.0 μmolのN-アセチルノイラミン酸を遊離させる酵素量です。NAN-ラクトースを基質として用いたユニット数に基づいて販売されています。
物理的形状
0.15 M NaClおよび4 mM CaCl2を含有する水溶液(pH 5.5)。
調製ノート
クロマトグラフィ-精製済み。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N7885-1UN:
N7885-2UN:
N7885-RSAMPLE:
N7885-1UN-PW:
N7885-VAR:
N7885-BULK:
N7885-2UN-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P C Reading et al.
Journal of virology, 74(11), 5190-5197 (2000-05-09)
Influenza viruses A/PR/8/34 (PR8; H1N1), A/Aichi/68 X-31 (HKx31; H3N2), and A/Beijing/89 X-109 (BJx109; H3N2) show marked differences in their ability to infect murine macrophages, including resident alveolar and peritoneal macrophages as well as the macrophage-derived cell line J774. The hierarchy
Fluorometric assay of neuraminidase with a sodium (4-methylumbelliferyl-alpha-D-N-acetylneuraminate) substrate.
M Potier et al.
Analytical biochemistry, 94(2), 287-296 (1979-04-15)
Jai Woong Seo et al.
Nature communications, 11(1), 2102-2102 (2020-05-02)
Adeno-associated viruses (AAVs) are typically single-stranded deoxyribonucleic acid (ssDNA) encapsulated within 25-nm protein capsids. Recently, tissue-specific AAV capsids (e.g. PHP.eB) have been shown to enhance brain delivery in rodents via the LY6A receptor on brain endothelial cells. Here, we create
J E Galen et al.
Infection and immunity, 60(2), 406-415 (1992-02-01)
Vibrio cholerae neuraminidase (NANase) is hypothesized to act synergistically with cholera toxin (CT) and increase the severity of a secretory response by increasing the binding and penetration of CT to enterocytes. To test this hypothesis, the NANase gene (nanH) from
Paola Rota et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(14), 2885-2894 (2012-03-08)
A simple protocol for the synthesis of N-perfluoroacylated and N-acylated glycals of neuraminic acid, with a secondary cyclic amine (morpholine or piperidine) at the 4α position, has been set-up, starting from peracetylated N-acetylneuraminic acid methyl ester that undergoes, sequentially to
資料
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
プロトコル
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.