分子量
antigen ~22 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using biotin/ExtrAvidin™-Peroxidase staining of formalin-fixed, paraffin-embedded human spinal cord sections
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PMP22(5376)
mouse ... Pmp22(18858)
rat ... Pmp22(24660)
詳細
特異性
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0078-200UL:
P0078-100UL:
P0078-VAR:
P0078-BULK:
IXO14688:
P0078-25UL:
試験成績書(COA)