抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~84 kDa
化学種の反応性
chicken, rat, lizard, human
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HepG2 cells
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PROX1(5629)
rat ... Prox1(305066)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0089-BULK:
P0089-100UL:
P0089-25UL:
P0089-VAR:
P0089-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)