アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
off-white
溶解性
H2O: <2 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12N(C)CC[C@@]1(C)c3cc(OC(=O)Nc4ccccc4)ccc3N2C
InChI
1S/C20H23N3O2/c1-20-11-12-22(2)18(20)23(3)17-10-9-15(13-16(17)20)25-19(24)21-14-7-5-4-6-8-14/h4-10,13,18H,11-12H2,1-3H3,(H,21,24)/t18-,20+/m1/s1
InChI Key
PBHFNBQPZCRWQP-QUCCMNQESA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0111-BULK:
P0111-VAR:
P0111-25MG:
P0111-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Acetylcholine is synthesized from acetyl coenzyme A and choline by the enzyme choline acetyltransferase. In addition to its synthesis in the liver, choline employed in acetylcholine production is derived from dietary sources.