Merck
P0184
Sigma-Aldrich
シュードモナス外毒素A 緑膿菌由来
lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
形状
lyophilized powder
品質水準
組成
Protein, ~30% E1%/280
保管温度
2-8°C
詳細
Pseudomonas外毒素Aは、Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)から分泌されます。これは、モノADPリボシルトランスフェラーゼファミリーのメンバーです。
生物化学的/生理学的作用
Pseudomonas外毒素Aは抗癌剤として機能します
NAD+のADP-リボース部分のジフタミドのヒスチジンイミダゾール環への転移を触媒します
動物および細胞株に対して毒性があり、伸長因子2のADPリボシル化を介してタンパク質合成を阻害することが示されています。
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
物理的形状
凍結乾燥品 (Trisバッファ-, EDTA, NaCl, ラクト-ス含有)。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P0184-BULK:
P0184-.5MG:
P0184-VAR:
P0184-.5MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mutations in the Elongation Factor 2 Gene Which Confer Resistance to Diphtheria Toxin and Pseudomonas Exotoxin A GENETIC AND BIOCHEMICAL ANALYSES
Foley BT, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 270(39), 23218-23225 (1995)
Pseudomonas exotoxin A: from virulence factor to anti-cancer agent
Wolf P and Elsasser-Beile U
International Journal of Medical Microbiology : IJMM, 299(3), 161-176 (2009)
Preparation of Pseudomonas exotoxin A.
K J Kozak et al.
Methods in enzymology, 165, 147-152 (1988-01-01)
B H Iglewski et al.
Infection and immunity, 15(1), 138-144 (1977-01-01)
Previous studies showed that Pseudomonas aeruginosa exotoxin A (PA toxin) catalyzes nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)-dependent inhibition of protein synthesis in a rabbit reticulocyte lysate and transfer of radioactivity from [14C]adenine-labeled NAD to a protein having the same molecular weight as
J L Middlebrook et al.
Canadian journal of microbiology, 23(2), 183-189 (1977-02-01)
The sensitivities of 21 mammalian cell lines to the exotoxins of Pseudomonas aeruginosa and Corynebacterium diphtheriae were measured. Each line exhibited 1-4 log differences in sensitivities to the two toxins. No species-specific sensitivities were noted for Pseudomonas exotoxin while diphtheria