由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
アッセイ
≥99% (less than 1% free nucleotides, TLC)
フォーム
lyophilized powder
保管条件
desiccated
溶解性
H2O: 10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)O)(O)O.[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)(O)O
InChI
1S/C10H13N4O8P.C9H14N3O8P.Na/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);/t
InChI Key
GETQKWBYQAUFQM-VRQAYDGLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0913-250MG:
P0913-50MG-PW:
P0913-500MG:
P0913-50MG:
P0913-BULK:
P0913-VAR:
P0913-10MG:
P0913-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)