由来生物
synthetic (organic)
品質水準
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)(OCC4OC(CC4O)N5C=C(C(=O)NC5=O)C)(O)O.[P](=O)(OCC1OC(CC1O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)(O)O
InChI
1S/C10H14N5O6P.C10H15N2O8P/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18)
InChI Key
KKVQVIFXABFJCS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
その他情報
単位の定義
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9764-PPG:
P9764-BULK:
P9764-5UN-PW:
P9764-25UN-PW:
P9764-10UN:
P9764-5UN:
P9764-VAR:
P9764-25UN:
P9764-50UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)