安全性情報
81349
Sigma-Aldrich
ポリ(2′-デオキシイノシン酸-2′-デオキシシチジル酸) ナトリウム塩
free from low molecular weight nucleotides, lyophilized
別名:
Poly(dI-dC) ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
フォーム
powder
品質
lyophilized
分子量
Mr ~2.5 × 106 (broad molecular weight distribution)
Mr ~2500000
包装
ampule of ≥10 units A260
保管温度
−20°C
詳細
ポリ(2′-デオキシイノシン-2′-デオキシシチジル酸)ナトリウム塩は、DNAメチルトランスフェラーゼの基質として作用する交差共重合体です。
アプリケーション
ポリ(2′-デオキシイノシン-2′-デオキシシチジル酸)ナトリウム塩は、転写因子AP-2アルファ(TFAP2A)の電気泳動移動度シフトアッセイ(EMSA)およびヒト胎児腎細胞(HEK293)核抽出物のサウスウエスタンブロット法で使用されています。
以下に適しています
  • EMSAでの非特異的遮断剤
  • DNAメチルトランスフェラーゼの評価
  • DNA小分子または薬物相互作用の研究
生物化学的/生理学的作用
ポリ(2′-デオキシイノシン-2′-デオキシシチジル酸)、ポリ(dI-dC)は、合成DNA基質です。ポリ(dI-dC)は高塩分で左巻らせん構造で存在し、塩分が低下すると右巻き型に戻ります。この化合物は、電気泳動移動度シフト解析(EMSA)において非特異的競合薬として使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81349-500UG:
81349-1EA-BULK:
81349-1EA:
81349-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaomei Xu et al.
eLife, 9 (2020-08-09)
Local activation and long-range inhibition are mechanisms conserved in self-organizing systems leading to biological patterns. A number of them involve the production by the developing cell of an inhibitory morphogen, but how this cell becomes immune to self-inhibition is rather
An enzymatic method for the determination of dCTP and dGTP in picomole amounts.
L Skoog
European journal of biochemistry, 17(2), 202-208 (1970-12-01)
TFAP2A is a component of the ZEB1/2 network that regulates TGFB1-induced epithelial to mesenchymal transition
Dimitrova Y, et al.
Biology Direct, 12(1), 8-8 (2017)
Repeated probing of Southwestern blots using alkaline phosphatase stripping
Jia Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(45), 7177-7181 (2010)
Helical nature of poly (dl-dC). poly (dl-dC). Vibrational circular dichroism results
Wang L and Keiderling TA
Nucleic Acids Research, 21(17), 4127-4132 (1993)