クローン
B92, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable using cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured HeLa cells
アイソタイプ
IgG1
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAP1(6890)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
P2860-25UL:
P2860-100UL:
P2860-VAR:
P2860-BULK:
P2860-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)