由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
濃度
≥65%
溶解性
ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H44O6/c1-15(2)6-7-23(31)26(5,32)22-9-11-27(33)17-12-19(28)18-13-20(29)21(30)14-24(18,3)16(17)8-10-25(22,27)4/h12,15-16,18,20-23,29-33H,6-11,13-14H2,1-5H3/t16-,18-,20+,21-,22-,23+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChI Key
PJYYBCXMCWDUAZ-JJJZTNILSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3490-VAR:
P3490-BULK:
P3490-1MG-PW:
P3490-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)