Merck
N8768
Sigma-Aldrich
ナトリウム利尿ペプチド, C型
≥95% (HPLC)
別名:
CNP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C93H157N27O28S3
CAS番号:
分子量:
2197.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
組成
Peptide content, ≥65%
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC1=O)C(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CN
InChI
1S/C93H157N27O28S3/c1-12-52(10)76-91(146)104-42-72(127)108-65(44-122)88(143)114-57(26-30-149-11)82(137)118-64(43-121)80(135)103-39-70(125)106-58(31-48(2)3)78(133)101-41-74(129)110-68(92(147)148)47-151-150-46-67(109-73(128)40-100-77(132)54(23-16-18-27-94)111-89(144)66(45-123)119-85(140)59(32-49(4)5)105-69(124)37-96)90(145)116-62(35-53-21-14-13-15-22-53)79(134)102-38-71(126)107-60(33-50(6)7)84(139)112-55(24-17-19-28-95)81(136)115-61(34-51(8)9)86(141)117-63(36-75(130)131)87(142)113-56(83(138)120-76)25-20-29-99-93(97)98/h13-15,21-22,48-52,54-68,76,121-123H,12,16-20,23-47,94-96H2,1-11H3,(H,100,132)(H,101,133)(H,102,134)(H,103,135)(H,104,146)(H,105,124)(H,106,125)(H,107,126)(H,108,127)(H,109,128)(H,110,129)(H,111,144)(H,112,139)(H,113,142)(H,114,143)(H,115,136)(H,116,145)(H,117,141)(H,118,137)(H,119,140)(H,120,138)(H,130,131)(H,147,148)(H4,97,98,99)/t52-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,76-/m0/s1
InChI Key
UHSBKBYWHCBDCJ-DYGWFTAGSA-N
遺伝子情報
human ... NPPC(4880)
Amino Acid Sequence
Gly-Leu-Ser-Lys-Gly-Cys-Phe-Gly-Leu-Lys-Leu-Asp-Arg-Ile-Gly-Ser-Met-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys [Disulfide Bridge: 6-22]
詳細
ナトリウム利尿ペプチドC型(NPPC/CNP)は、ヒト染色体2q37.1にマップされるNPPC遺伝子がコードする22のアミノ酸ペプチドです。 ナトリウム利尿ペプチドファミリーに属します。
生物化学的/生理学的作用
C型ナトリウム利尿ペプチドは、視床下部、下垂体前葉、そして最も多くは内分泌腺で産生されます。強力な静脈拡張効果および冠血管拡張効果を示しますが、腎機能にはほとんど影響を与えません。
ナトリウム利尿ペプチドC型(NPC)は、血圧および体液恒常性の制御において非常に重要な役割を果たしています。NPC媒介シグナル伝達は内軟骨性骨化に欠かせません。 NPCは、ナトリウム利尿ペプチド受容体B(NPR-B)のリガンドとして機能します。 NPCは血管平滑筋細胞(VSMC)上の受容体と相互作用し、自己分泌/傍分泌内皮由来ホルモンとして機能します。 また、内皮機能不全、そして小児期の肥満の発生において重要な役割を持つ脂質生成の制御にも関与しています。 NPCには、肥満およびステロイドホルモンにより誘発された骨損傷のマーカーとしての可能性があります。 複数のIn vitro試験では、NPCが平滑筋細胞の増殖、ナトリウム利尿、多尿、血管拡張、およびレニン・アンジオテンシン系の阻害に関与していることが確認されています。NPCは、心筋梗塞および心不全の発症と関連しています。血漿NPCレベルは、幼児における体位性頻拍症候群(POTS)に対するメトプロロールの治療有効性のバイオマーカーと使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N8768PROC:
N8768-PPG:
N8768-VAR:
N8768-.1MG-PW:
N8768-BULK-N:
N8768-PH:
N8768-.5MG:
N8768-BULK:
N8768-.1MG:
N8768-.5MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A cluster of translocation breakpoints in 2q37 is associated with overexpression of NPPC in patients with a similar overgrowth phenotype.
Moncla A
Human Mutation, 28(12), 118-118 (2007)
C-type natriuretic peptide is closely associated to obesity in Caucasian adolescents.
Del Ry S
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 460, 172-177 (2016)
Y Takei
International review of cytology, 194, 1-66 (1999-09-24)
The natriuretic peptide (NP) system consists of three types of hormones [atrial NP (ANP), brain or B-type NP (BNP), and C-type NP (CNP)] and three types of receptors [NP receptor (R)-A, NPR-B, and NPR-C]. ANP and BNP are circulating hormones
Fanny Caputo et al.
Scientific reports, 7(1), 4636-4636 (2017-07-07)
Cerium oxide nanoparticles (CNPs) are novel synthetic antioxidant agents proposed for treating oxidative stress-related diseases. The synthesis of high-quality CNPs for biomedical applications remains a challenging task. A major concern for a safe use of CNPs as pharmacological agents is
Kyung-Bon Lee et al.
Biology of reproduction, 88(2), 42-42 (2012-12-21)
Natriuretic peptide type C (NPPC) and its receptor natriuretic peptide receptor 2 (NPR2) regulate cGMP in ovarian follicles and participate in maintaining oocyte meiotic arrest. We investigated the regulation of Nppc expression in mouse granulosa cells in vivo and in