Merck
P5801
Sigma-Aldrich
ペプチドYY ブタ
≥97% (HPLC), synthetic
別名:
PYY, Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C190H288N54O57
CAS番号:
分子量:
4240.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
pig ... PYY(445018)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
生物化学的/生理学的作用
セクレチンおよびコレシストキニン刺激性の膵分泌を阻害する消化管ホルモンです。NPYレセプタ-に対する内在性の非選択的アゴニストです。
その他情報
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
T Onaga et al.
Domestic animal endocrinology, 74, 106523-106523 (2020-08-17)
The present study aimed to determine the primary sequence of ovine xenin and clarify the mRNA expression and peptide localization of xenin in the gastrointestinal tract in sheep. The colocalization of xenin and glucose-dependent insulinotropic polypeptide was also compared in