P5991
Nunc® 384ウェルポリスチレンプレート
384 well plate, non-treated, polystyrene, 120ul/well, pinchbar design, 30/cs
別名:
384ウェルプレート, 384ウェルマイクロタイタープレート, 384ウェルマイクロプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
polystyrene
最大容量:
120 μL
プレートL × W:
128 mm × 86 mm
サイズ:
384 wells
ウェルの最大容量:
120 μm
有効容積:
100 μL
無菌性:
sterile
結合型:
non-treated surface
特徴:
lid
おすすめの製品
詳細
Nunc® 384ウェルプレート(ポリスチレン)
- 利用可能な細胞培養表面処理(Nunclon®Δ処理)
- 未処理表面は保存、アッセイ、スクリーニングに使用
- 免疫測定法(ELISA)にはMaxiSorp™およびPolySorp®を使用
- 透明プレートは、比色分析法およびサンプル保存用
- 白色プレートは蛍光、発光分析用
- 黒色プレートは蛍光分析用
- 白および黒色プレートは、クロストークを最小限に抑制
- 角丸正方形のウェルにより、ウィッキング(毛細管作用)を除去
- 光学的読み取りに適した平底
- シンチレーション測定に最適
- 作業容量範囲:10~100 μL/ウェル
法的情報
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック