分子量
antigen ~15 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using mouse NIH3T3 cell lysates
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using whole extract of human HeLa cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PFN1(5216)
mouse ... Pfn1(18643)
rat ... Pfn1(64303)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunostaining
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- profilin enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) analysis
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P7624-200UL:
P7624-BULK:
P7624-25UL:
IXO13271:
P7624-VAR:
試験成績書(COA)