Merck
PENNA
Sigma-Aldrich
ペニシリンG ナトリウム塩
~1650 U/mg
別名:
ベンジルペニシリン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17N2NaO4S
CAS番号:
分子量:
356.37
Beilstein:
3834217
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51283424
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
フォーム
powder
品質水準
比活性
~1650 U/mg
溶解性
H2O: 100 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI Key
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペニシリンGは、狭域性抗生物質です。Streptococcus pneumoniae、A、B、CおよびG群連鎖球菌、非腸球菌D群連鎖球菌、ビリダンス群連鎖球菌、およびペニシリナーゼ非産生ブドウ球菌に有効です。ペニシリンGはその化学構造にβ-ラクタム環を含みます。
アプリケーション
ペニシリンGナトリウム塩は、次の用途で使用されています。
  • ペニシリン感受性が低いゲンタマイシン耐性Enterococcus faecalis配列6型の診断上および治療上の意味を研究するため
  • ペニシリンG単独ならびにストレプトマイシンおよび他の抗生物質と組み合わせて細胞培養に使用
  • 細胞壁ペプリドグリカン鎖架橋を阻害することで、細菌細胞壁の合成を阻害するため
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ペニシリンGは、ペニシリン結合タンパク質(PBP)に結合して細胞壁合成を阻害することで作用し、ペプチドグリカン鎖架橋を阻害します。
抗菌スペクトル:ペニシリンGには、グラム陽性およびグラム陰性細菌に対する活性があります。
包装
1mu、10mu、100mu
注意
溶液は濾過滅菌してください。2~8℃で1週間または-20℃でそれより長期間保存できます。溶液は37℃で3日間安定です。ナトリウム塩は100 mg/mLでH2Oに可溶です。
その他情報
乾燥した十分に換気された場所で容器を密閉してください。製品はペニシリンを含みます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
PENNA-1MU-PW:
PENNA-BULK:
PENNA-100MU:
PENNA-VAR:
PENNA-100MU-PW:
PENNA-1MU:
PENNA-25MU:
PENNA-10MU-PW:
PENNA-10MU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J P Salanitro et al.
Applied and environmental microbiology, 32(4), 623-632 (1976-10-01)
Morphological and physiological studies were made on chicken cecal isolates of the strictly anaerobic bacterial species Gemmiger formicilis. Structural features (phase-contrast and electron microscopy) of these microorganisms indicate they (i) are highly pleomorphic, (ii) possess a trilaminar cell wall like
P Giesbrecht et al.
Journal of bacteriology, 174(7), 2241-2252 (1992-04-01)
Electron microscopic research into the murosomes of staphylococci has shown that the number of murosomes involved in penicillin-induced death varies depending on the experimental conditions employed. With 0.1 micrograms of penicillin G per ml, only 1 of a total of
Paul P Drury et al.
Neuropharmacology, 83, 62-70 (2014-04-15)
Basal ganglia injury after hypoxia-ischemia remains common in preterm infants, and is closely associated with later cerebral palsy. In the present study we tested the hypothesis that a highly selective neuronal nitric oxide synthase (nNOS) inhibitor, JI-10, would improve survival
Xizhen Jiang et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(8), 3526-3530 (2011-05-17)
Thirteen compounds, based on benzofuran skeleton bearing aryl substituents at its C-3 position through methanone linker, were synthesized and screened for their antibacterial and antifungal activities against four bacteria Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Methicillin-resistant S.aureus, Bacillus subtilis, and a fungus
Shuang Zhou et al.
Biosensors & bioelectronics, 49, 99-104 (2013-06-01)
Regulatory restrictions on antibiotic residues in dairy products have resulted in the illegal addition of β-lactamase to lower antibiotic levels in milk in China. Here we demonstrate a fast, sensitive and convenient method based on enzyme thermistor (ET) for the
資料
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.