Merck
R2886
Sigma-Aldrich
Resorufin β-D-glucuronide sodium salt
β-glucuronidase substrate, ≥90%, powder
別名:
3-Phenoxazone 7-(β-D-glucuronide)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H14NO9Na
CAS番号:
分子量:
411.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
Resorufin β-D-glucuronide sodium salt, ≥90%
品質水準
アッセイ
≥90%
形状
powder
溶解性
water: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OC1C(OC(C(O)C1O)C(O)=O)Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2
InChI
1S/C18H15NO9.Na.H/c20-7-1-3-9-11(5-7)27-12-6-8(2-4-10(12)19-9)26-18-15(23)13(21)14(22)16(28-18)17(24)25;;/h1-6,13-16,18,21-23H,(H,24,25);;
InChI Key
AESIKFVBGSSFKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Resorufin β-D-glucuronide sodium salt has been used for testing enzymatic activities.
生物化学的/生理学的作用
Resorufin β-D-glucuronide serves as a substrate for β-glucuronidase enzyme. It is considered as an internal hydrolysis indicator for enzyme action. Resorufin β-D-glucuronide possesses a high extinction coefficient.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R2886-BULK:
R2886-VAR:
R2886-1MG:
R2886-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and application of resorufin beta-d-glucuronide, a low-cost chromogenic substrate for detecting Escherichia coli in drinking water
Magro G, et al.
Environmental Science & Technology, 48(16), 9624-9631 (2014)
Internal Hydrolysis Indicator for Sample Specific Monitoring of beta-Glucuronidase Activity
Taylor LL, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 41(5), 407-411 (2017)
Bi-Enzymatic Embolization Beads for Two-Armed Enzyme-Prodrug Therapy
Olesen MTJ, et al.
Advances in Therapy, 1(4), 1800023-1800023 (2018)