メーカー/製品名
Diversified Biotech ARS-150
詳細
Non-radioactive phosphorescent emission intensity is adjusted to provide sharp markings on autoradiograms and subsequent photographs. Visible under normal lighting. Supplied with adhesive backing. Can be used with preflashed film and intensifying screens.
包装
Pkg. contains four 11 × 200 mm rulers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)