安全性情報
RAB0073
Sigma-Aldrich
Human MIP-1 α / CCL3 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant, urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 4.12-3000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CCL3(6348)
詳細
The Human MIP-1 α (Macrophage Inflammatory Protein-1 α) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human MIP-1 α in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human MIP-1 α
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Gakwaya Habiyaremye et al.
Fluids and barriers of the CNS, 14(1), 35-35 (2017-12-13)
Neuroinflammation has been implicated in the pathophysiology of post-hemorrhagic hydrocephalus (PHH) of prematurity, but no comprehensive analysis of signaling molecules has been performed using human cerebrospinal fluid (CSF). Lumbar CSF levels of key cytokines (IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10
Manu N Capoor et al.
International journal of molecular sciences, 22(5) (2021-03-04)
Previously, we proposed the hypothesis that similarities in the inflammatory response observed in acne vulgaris and degenerative disc disease (DDD), especially the central role of interleukin (IL)-1β, may be further evidence of the role of the anaerobic bacterium Cutibacterium (previously