安全性情報
RAB0183
Sigma-Aldrich
Human bFGF ELISA Kit
for cell and tissue lysates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 50 pg/mL
standard curve range: 102.4-10000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FGF2(2247)
詳細
The Human bFGF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human bFGF cell lysate and tissue lysate.
免疫原
Recombinant Human basic-FGF
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In Kyong Shim et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 102(10), 3639-3648 (2013-11-23)
Efficient osseointegration is a key factor in dental implants to reduce the total time-course of therapy. Titanium implants with anodized surface gained much interest for their enhanced osseointegration. Anodized implant combined with bioactive drugs is an ideal candidate for enhance
Xiaohua Liu et al.
Psychiatry research, 218(1-2), 54-60 (2014-05-06)
Multiple neurotrophic and/or growth factors, recently nominated as "angioneurins", play the key roles in mood modulation and neuroplasticity, and their dysfunction might be involved in the pathophysiology and treatment of mood disorders. We examined serum levels of vascular endothelial growth
Kyung Min Park et al.
Biomacromolecules, 15(6), 1979-1984 (2014-04-18)
Many women around the world are suffering from urinary incontinence, defined as the unintentional leakage of urine by external abnormal pressure. Although various kinds of materials have been utilized to treat this disease, therapies that are more effective are still