安全性情報
RAB0582
Sigma-Aldrich
Cotton Rat IL4 / Interleukin 4 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
cotton rat
テクニック
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Cotton rat IL-4.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Abbas Azadmehr et al.
Daru : journal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, 22, 63-63 (2014-09-18)
Ziziphora tenuior L. (Kakuti in Persian) is used in traditional medicine for treatment of gastrointestinal disorders as carminative and analgesic plant. The other usages of this plant are included treatment of diarrhea and nausea. Therefore in the present study we
Markus M Heimesaat et al.
PloS one, 9(9), e108389-e108389 (2014-09-23)
The neuropeptide Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) plays pivotal roles in immunity and inflammation. So far, potential immune-modulatory properties of PACAP have not been investigated in experimental ileitis. Mice were perorally infected with Toxoplasma (T.) gondii to induce acute ileitis
Mohamed El-Behi et al.
European journal of immunology, 44(10), 3003-3014 (2014-07-30)
IL-17-secreting CD8(+) T cells (Tc17 cells) have been implicated in immunity to infections, cancer, and autoimmune diseases. Thus far, studies on Tc17 cells have primarily investigated their development from naïve precursors, while the biology of committed Tc17 cells has been
Bahaa Kenawy Abuel-Hussien Abdel-Salam
Inflammation, 37(5), 1616-1622 (2014-04-25)
The anti-inflammatory cytokines (interleukin (IL)-4 and IL-10) and the pro-inflammatory cytokines (IL-1β, IL-6, and tumor necroses factor-alpha (TNF-α)) have important functions in wound healing. Thus, the aim of this study was to determine whether dietary supplementation with whey protein could
Jing-Ge Zhang et al.
International immunopharmacology, 20(2), 307-315 (2014-04-08)
Cholecystokinin octapeptide (CCK-8), an immunomodulatory peptide, can promote or suppress the development or function of specific CD4(+) T cell subsets by regulating antigen-presenting cell functions. In the current study, we investigated whether CCK-8 exerts a direct effect on T cells