Merck
RAB0659
Sigma-Aldrich
Human FOLR1 / Folate Receptor Alpha ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 ng/mL
standard curve range: 0.102-25 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FOLR1(2348)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes human Folate Receptor Alpha.
The folate receptor 1 (FOLR1) gene is mapped to human chromosome 11q13.4. The gene codes for a glycosylphosphatidylinositol protein that is attached to cell membranes. Folr1 is expressed in placenta, kidney tubules and choroid plexus.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Folate receptor 1 (FOLR1) plays a vital role in folate transport across the blood–brain barrier through the choroid plexus. It is also essential for neural tube closure during embryogenesis. Mutation in the gene leads to the development of cerebral folate deficiency in a few families. Overexpression of the gene has been observed in some epithelial malignancies including medulloblastoma, ovarian, lung and breast carcinomas. FOLR1 acts as a potential biomarker and therapeutic target for medulloblastoma.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Congenital null mutations of the FOLR1 gene: a progressive neurologic disease and its treatment.
Cario H, et al.
Neurology, 73(24), 2127-2129 (2009)
Differential expression of folate receptor 1 in medulloblastoma and the correlation with clinicopathological characters and target therapeutic potential.
Liu H, et al.
Oncotarget, 8(14), 23048-23048 (2017)
Update and new concepts in vitamin responsive disorders of folate transport and metabolism.
Watkins D and Rosenblatt DS
Journal of inherited metabolic disease, 35(4), 665-670 (2012)