安全性情報
RAB0708
Sigma-Aldrich
Human LGMN / Legumain ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 28.7 pg/mL
standard curve range: 28.67-7000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LGMN(5641)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes human Legumain.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Qinyi Zhu et al.
Cancer biology & therapy, 18(4), 222-228 (2017-03-10)
Epithelial ovarian cancer (EOC) is the most common and lethal cancer-related death among females in the world. Asparaginyl endopeptidase (AEP) is a member of C13 family peptidases and expressed in the extracellular matrix and tumor cells. The aim of this
Nguyen Huu Tu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(1), 193-210 (2020-11-12)
Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is one of the most painful cancers, which interferes with orofacial function including talking and eating. We report that legumain (Lgmn) cleaves protease-activated receptor-2 (PAR2) in the acidic OSCC microenvironment to cause pain. Lgmn is
Tatjana Bosnjak et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 125(2), 89-99 (2019-03-28)
Proton pump inhibitors (PPIs) are prodrugs used in the treatment of peptic ulcer diseases. Once activated by acidic pH, the PPIs subsequently inhibit the secretion of gastric acid by covalently forming disulphide bonds with the SH groups of the parietal
Xiaoduan Li et al.
Cellular oncology (Dordrecht), 43(2), 263-277 (2020-02-23)
Epithelial ovarian cancer (EOC) is one of the most malignant cancers in the gynecologic system. Many patients are diagnosed at an advanced stage with disseminated intra-peritoneal metastases. EOC spreads via both direct extension and trans-coelomic spread. However, the interplay between