Merck
RAB1178
Sigma-Aldrich
Human MMR ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MRC1(4360)
詳細
This ELISA antibody pair detects Human Macrophage Mannose Receptor (MRC1 / CD206)
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sudhir K Yadav et al.
Journal of clinical medicine, 10(4) (2021-03-07)
Dimethyl fumarate (DMF) is an oral agent for relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS). In this study, we investigated the therapeutic mechanism of DMF using experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). DMF treatment decreased the proliferation of T cells and the production of IL-17A
Ya-Wen Shen et al.
Mediators of inflammation, 2020, 7948095-7948095 (2020-11-17)
Soluble CD206 (sCD206) is considered a macrophage activation marker, and a previous study proved it as a potential biomarker to predict the severity of anti-melanoma differentiation-associated gene 5- (anti-MDA-5-) positive dermatomyositis- (DM-) associated interstitial lung disease (ILD). To investigate the
Dania AlQasrawi et al.
Microorganisms, 8(5) (2020-05-07)
Cigarette smoke (CS) exacerbates symptoms in Crohn's disease (CD) patients while protecting those with ulcerative colitis (UC). CD has been associated with immuno-dysregulation, mucosal dysfunction, and infection. Among the CD-debated pathogens are Mycobacterium avium&nbsp;subsp.&nbsp;paratuberculosis (MAP), adherent invasive Escherichia coli (AIEC)
Banishree Saha et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 70(4), 1134-1149 (2019-03-21)
Although mortality due to acute alcoholic hepatitis (AH) correlates with Model for End-Stage Liver Disease (MELD) scores, biomarkers are critically needed to manage this disease. Increases in inflammatory markers and macrophage activation are associated with acute AH and could be