包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 ng/mL
standard curve range: 2.048-500 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TPSB2(64499)
詳細
Tryptase β2 (TPSB2) gene codes for mast cell tryptase β2. It is expressed in whole blood by mast cells and their progenitors. Mast cell βII-tryptase protein is a S1A protease.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
Tryptase β2 (TPSB2) can break down the large fibronectin substrate into multiple, smaller peptides ranging in size from approximately 30 to 50 kDa. It can also cleave fibrinogen. TPSB2 is associated with pathological inflammation.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
S A Brooks et al.
Animal genetics, 41 Suppl 2, 16-22 (2010-11-26)
Inflammatory damage to the digital laminae, a structure responsible for suspension of the distal skeleton within the hoof capsule, results in a painful and often life-threatening disease in horses called laminitis. There can be many diverse causes of laminitis; however
Kristina M Cook et al.
The Journal of biological chemistry, 288(48), 34920-34929 (2013-10-22)
The S1A serine proteases function in many key biological processes such as development, immunity, and blood coagulation. S1A proteases contain a highly conserved disulfide bond (Cys(191)-Cys(220) in chymotrypsin numbering) that links two β-loop structures that define the rim of the