Merck
RDD007
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム 一塩基性
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
別名:
オルトリン酸二水素一ナトリウム, リン酸一ナトリウム, リン酸二水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaH2PO4
CAS番号:
分子量:
119.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
品質
free-flowing
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
SMILES記法
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸ナトリウムは、水酸化ナトリウムとリン酸の塩です。通常、分子生物学用途の緩衝液に使用されます。また、いくらかの有機反応の触媒としても使用できます。
アプリケーション
塩基性リン酸ナトリウムは以下の用途に使用できます。
  • 接着剤や洗剤の用途に使用される非イオン性界面活性剤の合成における触媒として。
  • グルコースバイオセンサーの研究に使用されるリン酸緩衝生理食塩水(PBS緩衝液)の成分として。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
RDD007-VAR:
RDD007-1KG:
RDD007-BULK:
RDD007-2.5KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sodium dihydrogen phosphate as an efficient catalyst for one-pot, three-component synthesis of α-aminophosphonates under solvent-free conditions at room temperature
Karimi-Jaberi Z, et al.
Synthetic Communications, 40(19), 2948-2953 (2010)
Synthesis of environment friendly nonionic surfactants from sugar base and characterization of interfacial properties for detergent application
Lee S, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 38(19), 157-166 (2016)
Nanoporous cerium oxide thin film for glucose biosensor
Saha S
Biosensors And Bioelectronics, 24(7), 2040-2045 (2009)
Rapid synthesis of 2-substituted-2, 3-dihydro-4 (1 H)-quinazolinones using boric acid or sodium dihydrogen phosphate under solvent-free conditions
Karimi-Jaberi Z and Zarei L
South African Journal of Chemistry, 65(1), 36-38 (2012)
Synthesis of sorbital based nonionic surfactants and characterization of interfacial and adhesive properties for waterborne pressure-sensitive adhesives
Lim J, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 446(19), 80-89 (2014)
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.