グレード
anhydrous
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
crystals
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
アプリケーション
sample preparation
SMILES記法
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 細胞培養培地の無機リン酸塩の供与源として。
- リン酸緩衝生理食塩水の調製に。
- グルコースアッセイにおけるリン酸緩衝液の調製に。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71496-6X1KG:
71496-250G:
71496-6X250G:
71496-VAR:
71496-1KG:
71496-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック