保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive.)
色
white to faint yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
parasites
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
InChI Key
GPTONYMQFTZPKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S0383-BULK:
S0383-VAR:
S0383-25G:
S0383-5G:
試験成績書(COA)