色
white to yellow-white
溶解性
methanol: soluble 10 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
parasites
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
InChI Key
WMPXPUYPYQKQCX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S0508-1G:
S0508-250MG:
S0508-250MG-PW:
S0508-VAR:
S0508-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)