Merck
S1389
Sigma-Aldrich
抗-ヒツジ赤血球ストローマ ウサギ宿主抗体
fractionated antiserum, lyophilized powder
別名:
Anti-Sheep RBC Stroma, RBC Stroma Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
fractionated antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
sheep
包装
vial of ~2 mL Lyophilized antiserum
テクニック
agglutination assay: 1:100-1:200
immunoelectrophoresis: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免疫原
ヒツジ赤血球間質(溶血素)
アプリケーション
ウサギで産生された抗ヒツジ赤血球間質抗体は赤血球溶解アッセイで使用されました。
抗ヒツジ赤血球間質ウサギ宿主抗体は、溶血アッセイに使用されています。
物理的形状
0.01 Mリン酸緩衝食塩水(pH 7.2)から凍結乾燥
再構成
2 ml の脱イオン水で再構成
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の弊社の文書に記載されていない場合は、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S1389-1VL:
IXO11534:
S1389-VAR:
S1389-BULK:
S1389-1VL-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Robert L Burton et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 19(6), 835-841 (2012-04-21)
Opsonophagocytic killing assays (OPAs) are important in vitro surrogate markers of protection in vaccine studies of Streptococcus pneumoniae. We have previously reported the development of a 4-fold multiplexed OPA (MOPA) for the 13 serotypes in Prevnar 13. Because new conjugate
J G Valenzuela et al.
The Journal of biological chemistry, 275(25), 18717-18723 (2000-04-06)
The alternative pathway of complement is an important defense against pathogens and in tick rejection reactions. The tick Ixodes scapularis is able to feed repeatedly on its natural host and has a salivary anticomplement activity that presumably facilitates feeding. In
Li Ren et al.
The Journal of biological chemistry, 291(6), 3043-3052 (2015-12-03)
The irreversible Bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor ibrutinib has shown efficacy against B-cell tumors such as chronic lymphocytic leukemia and B-cell non-Hodgkin lymphoma. Fcγ receptors (FcγR) on immune cells such as macrophages play an important role in tumor-specific antibody-mediated immune
Nick S Laursen et al.
Frontiers in immunology, 11, 1504-1504 (2020-08-28)
The classical pathway of complement is important for protection against pathogens and in maintaining tissue homeostasis, but excessive or aberrant activation is directly linked to numerous pathologies. We describe the development and in vitro characterization of C1qNb75, a single domain
Ekaterina S Umnyakova et al.
Marine drugs, 16(12) (2018-12-06)
Antimicrobial peptides from marine invertebrates are known not only to act like cytotoxic agents, but they also can display some additional activities in mammalian organisms. In particular, these peptides can modulate the complement system as was described for tachyplesin, a