Merck
S2192
Sigma-Aldrich
プール由来肝S9フラクション
from mouse(CD-1), male, 20 mg/mL protein basis, vial of 1.0 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161501
NACRES:
NA.47
由来生物
mouse (CD-1)
品質水準
包装
vial of 1.0 mL
濃度
20 mg/mL protein
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... Rps9(76846)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
さまざまな生物源からの肝S9プールは、ホモジナイズされた肝臓由来のポストミトコンドリア上清画分です。それらはP-450を含む薬物代謝酵素の豊富な供給源であることが知られています。S9プールは、生体異物代謝と薬物相互作用の研究に役立ちます。また、S9プールは、所定の化学物質が所定の供試生物の遺伝物質に変異を引き起こすかどうかを試験するために細菌を使用する方法であるエームス(Ames)試験に使用されます。
プ-ル由来肝S9は、ホモジナイズした肝臓のポストミトコンドリア上清画分です。P-450を含む薬剤代謝酵素が豊富であることが知られており、これらのプ-ルは、異物代謝および薬剤相互作用の研究に有用です。
物理的形状
150 mM KCl、50 mMトリス緩衝液(pH 7.2)および2 mM EDTAの溶液として供給されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S2192-BULK:
S2192-1VL-PW:
S2192-VAR:
S2192-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Ames Salmonella/microsome mutagenicity assay.
Mortelman K and Zeiger E
Mutation Research, 455(1-2), 29-60 (2000)
An improvement of the Ames test using a modified human liver S9 preparation.
Hakura A
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 46(3), 169-172 (2001)